HF09004XSS
Hi-Flow™ Plus HF09004
backing thickness 4 mil (100 μm), filter W × L 30.5 cm × 25 cm, pack of 5 sheets
Sinónimos:
Membrana Hi-Flow™ Plus 90, HF, Hi-Flow, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, membrana de nitrocelulosa
About This Item
packaging
pack of 5 sheets
Quality Level
parameter
90 sec/4 cm capillary flow rate
backing thickness
4 mil (100 μm)
filter W × L
30.5 cm × 25 cm
Categorías relacionadas
General description
Application
- La membrana Hi-Flow™ Plus es una materia prima crucial para ser utilizada en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, como la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo, ETS, etc.), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas medioambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la salud animal.
- Es adecuada para utilizarse con todas las técnicas de prueba de flujo lateral incluidos los análisis de detección competitiva, en sándwich y múltiples.
- Está optimizada para ser utilizada en pruebas cualitativas y cuantitativas y combina bien con partículas detectoras de flujo lateral como nanopartículas de oro coloidal, microesferas teñidas o fluorescentes, entre otras.
- Es adecuada para utilizarse en pruebas de flujo lateral diseñadas para detectar analitos presentes en una amplia gama de matrices de muestra, como sangre, saliva, orina, hisopos nasofaríngeos, sudor, entre otras.
Features and Benefits
- Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto.
- Química de superficies patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral.
- Alto nivel de calidad: MQ400.
- Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas
- Gran capacidad de producción, elevados niveles de existencias, múltiples líneas de fabricación.
- Prácticos envases de muestras disponibles en varios formatos
- Cantidades a escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
- Ofrecemos una solución completa; junto con las membranas Hi-Flow Plus ofrecemos materias primas para toda la secuencia de trabajo del flujo lateral, así como servicios de desarrollo analítico: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
- Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes
- La morfología de superficie superior permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos por la superficie de la membrana.
- Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
- Excelente coherencia intralote e interlote.
- Mejor sensibilidad de la prueba.
- Excelente reproducibilidad
- Mejores rendimientos de fabricación de las pruebas de flujo lateral.
- Plazo de ejecución y entrega rápido.
- Sin interrupción del suministro.
- Excelente soporte técnico.
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3