GFCP203000
Almohadilla conjugada de fibra de vidrio, láminas de 20cm x 30cm.
filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Sinónimos:
Almohadilla conjugada de fibra de vidrio, Almohadilla conjugada, Almohadilla de fibra de vidrio, Almohadilla diagnóstica
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 100 sheets
Quality Level
manufacturer/tradename
SureWick®
filter L × W
20 cm × 30 cm
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- Los almohadillas de fibra de vidrio SureWick® tienen bajos extraíbles y excelente uniformidad.
- Proporcionan un flujo predecible y fiable de la muestra, y entrega de los reactivos.
- Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
- Plazo de entrega rápido.
- Excelente soporte técnico
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c