Key Documents
GF149
Sigma-Aldrich
PDGF-BB recombinante humano
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
Sinónimos:
Platelet Derived Growth Factor-BB
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
biological source
human
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PDGFB(5155)
General description
El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) es un potente mitógeno para una amplia gama de tipos de células, como los fibroblastos, el músculo liso y el tejido conjuntivo. El PDGF, que está compuesto por un dímero de dos cadenas denominadas cadena A y cadena B, puede estar presente como homodimero AA o BB o como un heterodímero AB. El PDGF-BB humano recombinante es un homodímero unido mediante puentes disulfuro de 24,3 kDa de dos cadenas B (218 aminoácidos totales).
Origen del producto: E. coli
Application
El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) es un potente mitógeno para una amplia gama de tipos de células, como los fibroblastos, el músculo liso y el tejido conjuntivo.
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, el PDGF-BB ejerce su actividad biológica en el intervalo de concentraciones de 0,2 a 10,0 ng/ml. Las células que responden son (lista parcial): fibroblastos, tejido conjuntivo.
Linkage
Sustituye a: GF018
Physical form
Disolución filtrada estéril liofilizada a partir de HOAc 10 mM.
La disolución esterilizada por filtración se liofilizó a partir de HOAc 10 mM.
Storage and Stability
El PDGF-BB liofilizado es estable durante unas semanas a temperatura ambiente, pero es mejor conservarlo a -20°C. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en agua a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. Esta disolución puede diluirse en disoluciones tamponadas acuosas y conservarse a 2-8°C durante una semana o a -20°C para su uso futuro. El PDGF-BB reconstituido debe almacenarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante un máximo de seis meses.
Analysis Note
Actividad específica: En comparación con los patrones, el PDGF-BB humano es completamente activo desde el punto de vista biológico. La ED50, determinada por su actividad mitógena dependiente de la dosis en células BALB/c 3T3, oscila entre 6 y 12 ng/ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Karla Lucia F Alvarez et al.
STAR protocols, 3(1), 101149-101149 (2022-02-11)
Here, we present a protocol to culture primary human vascular smooth muscle cells (VSMCs) under Alzheimer's disease (AD)-like conditions, including steps for morphological characterization with microscopy. We then describe functional assays, including wound healing, transwell, coculture, and supernatant assays, to
Yi Ma et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5202-5219 (2021-05-05)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) featured a debilitating progressive disorder. Here, we intend to determine diagnosis-valuable biomarkers for PAH and decode the fundamental mechanisms of the biological function of these markers. Two mRNA microarray profiles (GSE70456 and GSE117261) and two microRNA
Xunde Xian et al.
eLife, 6 (2017-11-17)
Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) is a multifunctional cell surface receptor with diverse physiological roles, ranging from cellular uptake of lipoproteins and other cargo by endocytosis to sensor of the extracellular environment and integrator of a wide range of
Zili Zhang et al.
BioFactors (Oxford, England), 47(5), 801-818 (2021-06-16)
Targeting the elimination of activated hepatic stellate cells (HSCs) and blocking excessive deposition of extracellular matrix are recognized as an effective strategy for the treatment of hepatic fibrosis. As a newly discovered programmed cell death mode, the regulatory mechanism of
Lifeng Jiang et al.
Frontiers in medicine, 9, 886868-886868 (2022-07-16)
Hyper-proliferation of pulmonary arterial vascular smooth muscle cells (PAVSMC) is an important pathological component of pulmonary vascular remodeling in pulmonary arterial hypertension (PAH). Lipogenesis is linked to numerous proliferative diseases, but its role in PAVSMC proliferation in PAH remains to