GF091
Proteína ligando soluble de RANK (sRANKL), recombinante humana
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
Sinónimos:
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... TNFSF11(8600)
Descripción general
PAÍS DE ORIGEN: EE.UU.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1