FGLP04700
Membrana de filtración Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.22 μm pore size
85 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Application
- Clarificación de ácidos, bases y disolventes
- Filtración o ventilación de gases
- Espectroscopia UV
- Control de partículas
- Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análisis de microplásticos
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o inferior) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, bacterias, hongos y levaduras
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.