Key Documents
FCABS400F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-FcεRIMilli-Mark®, subunidad γ-FITC
Milli-Mark®, from rabbit
Sinónimos:
Fc fragment of IgE high affinity I receptor for gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, Immunoglobulin E receptor, high affinity,gamma chain
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCER1G(2207)
General description
Las reacciones alérgicas de tipo I están mediadas por el receptor de alta afinidad de la IgE (FceRI). Cuando se presenta un antígeno polivalente, una redistribución de los complejos receptor FceRI-monómero IgE provoca la desgranulación de los mastocitos y basófilos, lo que provoca la liberación posterior de los factores responsables de las reacciones alérgicas de tipo I. El receptor FceRI es un complejo tetrámero, compuesto por una cadena a, una cadena b y un dímero de cadena g. Mientras que la cadena a está implicada principalmente en la unión de la IgE, la señal se transfiere a través de la subunidad g, que contiene los motivos de activación del inmunorreceptor basados en la tirosina (ITAM), cruciales para iniciar la transducción de la señal mediada por receptor a través de las tirosina cinasas Syk y Lyn. El receptor FceRI es capaz de acoplar y desacoplar la IgE, proporcionando un modelo versátil para estudiar la función de los receptores acoplados a cinasas.
Specificity
Reconoce, y es específico de, FcεRI, subunidad γ.
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 80-86 de la subunidad-γ de los receptores Fc.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-FcεRI Milli-Mark, subunidad γ-FITC es un anticuerpo contra el FcεRI para utilizar en FC.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Quality
Evaluado por citometría de flujo utilizando células RBL.
Target description
10 kDa calculados
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada conjugada con FITC en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células RBL
Other Notes
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas para otros instrumentos
Se ha demostrado que el anticuerpo no conjugado (Nº de ref. 06-727) actúa en humanos y ratones.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
James D Dahlvang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 210(8), 1108-1122 (2023-03-08)
CMV infection alters NK cell phenotype and function toward a more memory-like immune state. These cells, termed adaptive NK cells, typically express CD57 and NKG2C but lack expression of the FcRγ-chain (gene: FCER1G, FcRγ), PLZF, and SYK. Functionally, adaptive NK
Cristina Capuano et al.
Frontiers in immunology, 9, 1031-1031 (2018-06-06)
Natural killer (NK) cells represent a pivotal player of innate anti-tumor immune responses. The impact of environmental factors in shaping the representativity of different NK cell subsets is increasingly appreciated. Human cytomegalovirus (HCMV) infection profoundly affects NK cell compartment, as
Zeguang Wu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 207(10), 2534-2544 (2021-10-10)
Human CMV (HCMV) is a ubiquitous pathogen that indelibly shapes the NK cell repertoire. Using transcriptomic, epigenomic, and proteomic approaches to evaluate peripheral blood NK cells from healthy human volunteers, we find that prior HCMV infection promotes NK cells with
Spandan V Shah et al.
Cell reports, 25(10), 2766-2774 (2018-12-06)
Despite burgeoning evidence demonstrating the adaptive properties of natural killer (NK) cells, mechanistic data explaining these phenomena are lacking. Following antibody sensitization, NK cells lacking the Fc receptor (FcR) signaling chain (Δg) acquire adaptive features, including robust proliferation, multifunctionality, rapid
Marc Potempa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 208(7), 1742-1754 (2022-03-25)
Although interactions between inhibitory Ly49 receptors and their self-MHC class I ligands in C57BL/6 mice are known to limit NK cell proliferation during mouse CMV (MCMV) infection, we created a 36-marker mass cytometry (CyTOF) panel to investigate how these inhibitory
Artículos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.