Documentos clave
EZHS42
Millipore
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nombre del producto
ELISA del amiloideβ42 humano de gran sensibilidad, This High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Los péptidos beta amiloide han sido implicados en la etiología de la enfermedad de Alzheimer. El beta-amiloide 40 es el péptido más prominente y el beta-amiloide 42 es la forma neurotóxica. La relación beta amiloide 42/40 (relación AB) se ha descrito como un mejor indicador de la enfermedad de Alzheimer. El kit ELISA del amiloide β42 humano de gran sensibilidad de Millipore se utiliza para medir el amiloide β42 en líquido cefalorraquídeo, sobrenadantes de cultivo celular, neuronas primarias y plasma en un formato de 96 pocillos.
Especificidad
En el ELISA de amiloide β42 (HS) se utilizan anticuerpos monoclonales anti-Aβ con gran selectividad para la Aβ humana. El anticuerpo de captura reconoce el extremo C-terminal del amiloide β1-42, lo que provoca una gran selectividad para la Aβ42. Se probó la reactividad cruzada de los anticuerpos utilizados con otros péptidos amiloides utilizando ELISA y BIACORE, y no se observó reactividad cruzada significativa con Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-40, Aβ1-43 y Aβ1-44.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este ELISA del amiloide β42 humano de gran sensibilidad se utiliza para medir y cuantificar los niveles de amiloide β42 en investigación neurocientífica.
Este ensayo requiere 50 µl de muestra y tarda toda la noche.
Subcategoría de investigación
Enfermedad de Alzheimer
Utilizado para detectar o cuantificar: Amiloide β42
Almacenamiento y estabilidad
Los componentes del kit se pueden almacenar hasta 2 semanas a 2-8°C.
Otras notas
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Ekram Abdel Salam et al.
Acta myologica : myopathies and cardiomyopathies : official journal of the Mediterranean Society of Myology, 33(1), 13-18 (2014-05-21)
The presence of non-progressive cognitive impairment is recognized as a common feature in a substantial proportion of patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD). Concurrently, the amyloid beta peptide (Aβ42) protein has been associated with changes in memory and cognitive functions.
Sooah Jang et al.
Psychiatry investigation, 15(2), 205-213 (2018-02-25)
Conventional methods for organotypic hippocampal tissue slice culture (OHSC) have shown several disadvantages or limitations regarding age of animals used, duration of culture and difficulty using neurodegenerative models. Therefore, we tried to establish OHSC from old 3xTg-Alzheimer's disease (AD) mice
Kendra L Puig et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 44(4), 1263-1278 (2014-11-20)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder histologically characterized by amyloid-β (Aβ) protein accumulation and activation of associated microglia. Although these features are well described in the central nervous system, the process and consequences of Aβ accumulation in the enteric
Angela M Floden et al.
Current Alzheimer research, 17(12), 1133-1144 (2021-01-20)
Beta amyloid (Aβ) peptide containing plaque aggregations in the brain are a hallmark of Alzheimer's Disease (AD). However, Aβ is produced by cell types outside of the brain suggesting that the peptide may serve a broad physiologic purpose. Based upon
Nataliya Golovyashkina et al.
Molecular neurodegeneration, 10, 60-60 (2015-11-07)
Dendritic simplification, a key feature of the neurodegenerative triad of Alzheimer's disease (AD) in addition to spine changes and neuron loss, occurs in a region-specific manner. However, it is unknown how changes in dendritic complexity are mediated and how they