EZHIASF
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent; animal serum free
Sinónimos:
Insulin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Human Insulin ELISA, animal serum free, This Human Insulin ELISA, animal serum free is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-128%
linearity: 73-100%
sensitivity: 0.73 μU/mL
standard curve range: 2-200 μU/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials