Key Documents
ECM675
Sigma-Aldrich
Kit de cultivo en 3D con colágeno
Sinónimos:
3D Cell Culture Kit, Collagen Culture Kit, Kit for 3D Collagen Culture
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
species reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
La migración celular es una función fundamental de los procesos celulares normales, como la proliferación celular y la migración. El comportamiento celular in vitro se suele examinar en un entorno bidimensional; sin embargo, en el organismo, las células existen en un entorno tridimensional de matriz extracelular rica en colágeno tipo I. De hecho, las células cultivadas en matrices 3D reflejan mejor la fisiología celular in vivo, en comparación con los sistemas 2D tradicionales.
CHEMICON (EMD Millipore) ha desarrollado un sistema de cultivo celular tridimensional que simula con la mayor precisión posible la matriz extracelular rica en colágeno de los tejidos sanos. Este sistema 3D proporciona un método sencillo y rápido para analizar la angiogénesis, la migración, la apoptosis y la proliferación celulares, así como la formación de tejidos en una matriz de colágeno tridimensional. Las células suspendidas en este sistema 3D se visualizan fácilmente con un microscopio de fluorescencia o de contraste de fases. Las células pueden fijarse y teñirse directamente dentro de la matriz y tratarse con anticuerpos para la visualización de proteínas específicas intracelulares y extracelulares. Es importante destacar que las células suspendidas en nuestro sistema 3D también pueden ser tratadas con varios reactivos, lo que permite un análisis exhaustivo de las respuestas biológicas a los factores de crecimiento y agentes químicos.
Como beneficio añadido para los investigadores, pueden retirarse células estériles y viables del sistema de cultivo celular 3D para realizar más experimentos, como FACS o análisis bioquímicos.
Para uso exclusivo en investigación; no para uso en procedimientos de diagnóstico
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este sistema 3D proporciona un método sencillo y rápido para analizar la angiogénesis, la migración, la apoptosis y la proliferación celulares, así como la formación de tejidos en una matriz de colágeno tridimensional. Las células suspendidas en este sistema 3D se visualizan fácilmente con un microscopio de fluorescencia o de contraste de fases. Las células pueden fijarse y teñirse directamente dentro de la matriz y tratarse con anticuerpos para la visualización de proteínas específicas intracelulares y extracelulares. Es importante destacar que las células suspendidas en nuestro sistema 3D también pueden ser tratadas con varios reactivos, lo que permite un análisis exhaustivo de las respuestas biológicas a los factores de crecimiento y agentes químicos.
Como beneficio añadido para los investigadores, pueden retirarse células estériles y viables del sistema de cultivo celular 3D para realizar más experimentos, como FACS o análisis bioquímicos.
Components
Disolución de colágeno: (Nº de ref. 90135) Una botella - 10 ml
Medio RPMI x5 - (Nº de ref. 90134) Una botella - 2,5 ml
x5 Medio M199 - (Nº de ref. 90133) Una botella - 2,5 ml
x5 Medio DMEM - (Nº de ref. 90137) Una botella - 2,5 ml
x5 PBS con rojo de fenol - (Nº de ref. 90136) Un frasco - 2,5 ml
Disolución de neutralización - (Nº de ref. 90138) Un vial - 0,5 ml
Physical form
La disolución de colágeno se suministra en tampón de acetato 6mM ml a ~ pH7,0.
Storage and Stability
Guardar los materiales del kit a 4°C hasta su fecha de caducidad.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
David G Leach et al.
Biomaterials, 163, 67-75 (2018-02-18)
Recent advancements in the field of immunotherapy have yielded encouraging results for the treatment of advanced cancers. Cyclic dinucleotides (CDNs) are a powerful new class of immunotherapy drugs known as STING (Stimulator of Interferon Genes) agonists, currently in clinical trials.
LiMei Wang et al.
PLoS biology, 6(11), e289-e289 (2008-12-11)
The multifunctional signaling protein p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) is a central regulator and major contributor to the highly invasive nature of malignant gliomas. Here, we show that neurotrophin-dependent regulated intramembrane proteolysis (RIP) of p75(NTR) is required for p75(NTR)-mediated glioma invasion
Xiaoji Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 403(3-4), 264-269 (2010-11-16)
Medulloblastoma (MB) is the most devastating and common pediatric brain tumor. Tumor cells invading into surrounding tissue and disseminating through cerebrospinal fluid make treatment extremely difficult. Identifying the mechanisms of MB cells is therefore imperative for the development of novel
Nicoletta Bivi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(4), 759-767 (2016-01-23)
Raloxifene, a selective estrogen receptor modulator (SERM), reduces fracture risk at least in part by improving the mechanical properties of bone in a cell- and estrogen receptor-independent manner. In this study, we determined that raloxifene directly interacts with the bone
Zhiyong Chen et al.
Brain research, 1368, 71-81 (2010-10-19)
One of the histopathological consequences of a penetrating ballistic brain injury is the formation of a permanent cavity. In a previous study using the penetrating ballistic-like brain injury (PBBI) model, engrafted human amnion-derived multipotent progenitor (AMP) cells failed to survive