Key Documents
ECM644
Sigma-Aldrich
Ensayo de permeabilidad vascular in vitro (24 pocillos)
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 24-well plate and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
Sinónimos:
Vascular permeability assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro de Millipore® proporciona un sistema eficaz para evaluar los efectos de las sustancias químicas y los compuestos farmacológicos sobre la adsorción, el transporte y la permeabilidad de las células endoteliales. Es ideal para medir compuestos que pueden alterar o proteger una monocapa endotelial. Cada kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro contiene reactivos suficientes para la evaluación de 24 muestras. El kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas.
En este kit de ensayo de permeabilidad vascular in vitro se emplea una placa de 24 pocillos y se proporciona un sistema eficaz para evaluar los efectos de los compuestos químicos y farmacológicos sobre la adsorción, el transporte y la permeabilidad de las células endoteliales.
Components
Conjunto de plaquitas para estudio de permeabilidad de 24 pocillos, recubierto de colágeno: una bandeja receptora de 24 pocillos que contiene 24 plaquitas para cultivo celular porosas prerrecubiertas con colágeno de cola de rata tipo I.
Bandeja receptora, 24 pocillos: Dos placas de 24 pocillos.
Disolución FITC-dextrano: un vial que contiene 250 µl.
Pinzas: un juego de pinzas.
Tinción celular: un frasco que contiene 10 ml.
Placa negra, opaca de 96 pocillos: una placa de 96 pocillos.
Linkage
Sustituye a: ECM640
Storage and Stability
Guarde los materiales del kit a 2-8°C; utilícelos en los 4 meses siguientes a la fecha de recepción. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Ik-Soo Lee et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 79(4), 581-586 (2014-12-17)
In our continuing search for novel antiangiogenic agents, a new lignan glycoside, (7R,8R)-1-(4-O-β-d-glucopyranosyl-3-methoxyphenyl)-2-{2-methoxy-4-[1-(E)-propene-3-ol]-phenoxyl}-propane-1,3-diol (1), along with three known lignans (2-4), were isolated from the 80% EtOH extract of Brandisia hancei stems and leaves. These isolates (1-4) were subjected to an
Dan Shi et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(11), 2665-2677 (2018-10-26)
Objective- Mitochondria are the important yet most underutilized target for cardio-cerebrovascular function integrity and disorders. The Tom (translocases of outer membrane) complex are the critical determinant of mitochondrial homeostasis for making organs acclimate physiological and pathological insults; however, their roles
Lingling Neng et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 14(2), 175-185 (2012-12-19)
The integrity of the fluid-blood barrier in the stria vascularis is critical for maintaining inner ear homeostasis, especially for sustaining the endocochlear potential, an essential driving force for hearing function. However, the mechanisms that control intrastrial fluid-blood barrier permeability remain
Hongping Xu et al.
Oncotarget, 8(44), 76165-76173 (2017-11-05)
Caveolin-1 (Cav1) is the principle structural protein of caveolae. It plays important roles in the vascular system under both physiological and pathological conditions. Although Cav1 has been shown to inhibit microvascular permeability and has been considered as a tumor-suppressor for
Yi-Shuan Sheen et al.
The Journal of pathology, 250(4), 452-463 (2020-02-08)
Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) are used as a treatment for non-small-cell lung cancer. There have been some reports of EGFR-TKIs being associated with vascular adverse events. We found that EGFR-TKIs decreased the proliferation of HMEC-1s (immortalized
Artículos
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.