Documentos clave
CX2335
Supelco
Cyclohexanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Cyclohexanone, Pimelic Ketone
About This Item
Fórmula lineal:
-CH2(CH2)4C(=O)-
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
203-631-1
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
155 °C/1013 hPa
presión de vapor:
4.5 hPa ( 20 °C)
presión de vapor
4.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
36 mo. (from receipt date)
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.05%
color
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
temperatura de transición
flash point 43 °C
solubilidad
90 g/L
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análisis
Expiration date: Exp 36 months from receipt date
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA) at time of manufacture: 10 max
Evaporation residue: 0.05% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup