Documentos clave
CWSS72S01
Millipore
Milligard® 0,5/ 0,2 µm nominal, Cartucho
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Milligard®
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.9 in.
filtración área
1.4 m2
Matriz
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
código del cartucho
Code 7
Información legal
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany