CW0673S03
Milligard® 0,5 µm nominal, Cartucho
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
Milligard®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Milligard®
Parámetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
7.1 cm (2.8 in.)
filtración área
2.4 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤150 mg/cartridge
Matriz
Milligard®
tamaño de poro
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Especificaciones
Nota de preparación
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2