CP2073S03
Lifegard™ 2,0 µm nominal, Cartucho
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Lifegard™ Cartridge Filter 30 in. 2.0 μm Code 7
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Lifegard™
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Lifegard™
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
7.4 cm (2.9 in.)
filtration area
1.38 m2
impurities
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤660 mg/cartridge
matrix
Lifegard™
pore size
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Specifications
Preparation Note
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
30 min con agua caliente a 80 °C.