Documentos clave
CDRC050HG
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
For Reverse Osmosis at a flowrate of 50 L/h, For use with Elix® and RiOs water purification systems
Sinónimos:
Cartucho para ósmosis inversa – 50 l/h.
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Elix®
for use with RiOs
Descripción general
La membrana de ósmosis inversa (RO) elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas. Para utilizar con los sistemas Elix® 35/70/100 y los sistemas de purificación de agua RiOs 50/100/150/200.
Aplicación
El agua de RO suministrada desde los sistemas RiOs y Elix® se utiliza en laboratorios, principalmente para aplicaciones como el enjuague general, el abastecimiento de agua para lavadoras y autoclaves, o como alimentación para sistemas de producción de agua purificada y agua ultrapura.
Información legal
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany