CBL1366
Anti-CD140a Antibody, clone APA5
clone APA5, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
PDGF Receptor alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
APA5, monoclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDGFRA(5156)
Especificidad
Aplicación
ELISA
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Blocking of Ligand Binding
Western Blotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash