Documentos clave
CB-125ML-RU
Millipore
Human IgG Monoclonal Antibodies For Research Use
Anti-c from the clone MS-40, Human IgG, For non-IVD/Research Use
Sinónimos:
Anti-c from the clone MS-40, Research Use Only
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
MS-40, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 125 mL
técnicas
agglutination assay: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Clarified cell culture supernatant from cell lines expressing Human IgG monoclonal blod typing antibodies. For non-IVD/ research use. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Aplicación
Bulk for non IVD/Research Use
For Non-IVD / Research use only
Información legal
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%(w/v) sodium azide.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable