BY-50L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
Rh Reagent Diluent
Sinónimos:
Rh Reagent Diluent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
forma del anticuerpo
unpurified
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 50 L
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
concentración
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Aplicación
Bulk
For dilution of Rh reagents
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable