BX1777
Butyl Alcohol
OmniSolv®
Sinónimos:
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Productos recomendados
presión de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.7% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temperatura de transición
flash point 34 °C
solubilidad
66 g/L
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Absorción UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup