BM-12125
Auto2D® PAGE Chip 12.5%
precast gel, for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
Sinónimos:
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
About This Item
Productos recomendados
product line
Auto2D®
General description
Application
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Protocolos
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenido relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.