BM-116010
Auto2D® IEF Chip pH6-10
used for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device., precast gels
Sinónimos:
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, IEF Chip, IPG gel, precast gel
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Auto2D®
Descripción general
Aplicación
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Protocolos
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenido relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.