Documentos clave
BCYT1-33K-PX15
Millipore
Panel 1 de microesferas magnéticas con 15 citocinas/quimiocinas bovinas premezcladas MILLIPLEX® - Análisis múltiple para inmunología
Sinónimos:
Kit de ensayo de citocinas
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reactividad de especies
bovine
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La inflamación y la respuesta celular inmunitaria son fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis. La inflamación desempeña un papel central en la etiología de muchas enfermedades inmunológicamente relacionadas, como las enfermedades infecciosas, la artrosis y las enfermedades respiratorias, así como las enfermedades neurológicas, metabólicas y cardiovasculares e incluso el cáncer. Sin embargo, hasta ahora la capacidad de medir los niveles de citocinas y quimiocinas en muestras bovinas ha estado limitada principalmente a los ELISA. Ahora los investigadores pueden medir múltiples biomarcadores inflamatorios simultáneamente utilizando nuestro Panel MILLIPLEX®1 de citocinas/quimiocinas bovinas, basado en la tecnología Luminex® xMAP El panel 1 de 15 analitos premezclado con microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas bovinas MILLIPLEX® es un kit 15-plexado que se utiliza para la cuantificación simultánea de todos los analitos siguientes en muestras de sobrenadante de suero, plasma y cultivo tisular: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα y VEGF-A. MILLIPLEX®ofrece la mayor selección de analitos en una amplia gama de estados mórbidos y especies. Una vez identificados los analitos de interés, puede confiar en la calidad que incorporamos en cada kit para obtener resultados fiables. Además de las características del ensayo enumeradas en el protocolo, otros criterios de rendimiento evaluados durante el proceso de validación son: reactividad cruzada, linealidad de dilución, estabilidad del kit y comportamiento de la muestra (por ejemplo, detectabilidad y estabilidad). Cada panel y kit cumple estrictos criterios de fabricación para garantizar la reproducibilidad entre lotes.Cada panel y kit MILLIPLEX® consta de:Controles de calidad (QC) suministrados para calificar el rendimiento del ensayoComparación de lotes patrón (calibrador) y de control de calidad con un lote de referencia para garantizar la uniformidad entre lotesMatriz sérica optimizada para imitar el entorno de los analitos nativosCócteles de detección de anticuerpos diseñados para producir perfiles de analitos uniformes en el panelEl panel 1 de microesferas magnéticas MILLIPLEX® de citocinas/quimiocinas bovinas forma parte del sistema más versátil disponible para la investigación de citocinas y quimiocinas. Desde nuestras soluciones de biomarcadores únicos a múltiples, nos asociamos con usted para diseñar, desarrollar, validar analíticamente y construir el banco más completo disponible para la detección y cuantificación de proteínas.
Especificidad
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Aplicación
El panel múltiple de citocinas basado en microesferas de citocinas/quimiocinas bovinas, utilizando la tecnología Luminex® xMAP, permite el análisis simultáneo de 15 citocinas y quimiocinas biomarcadores en muestras de suero, plasma y cultivo celular bovinos.Se trata de un ensayo de incubación durante la noche (o se puede incubar a temperatura ambiente durante 2 horas con agitación).Se puede utilizar un máximo de 25 μl por pocillo de suero o plasma diluido 1:2. El cultivo de tejidos u otros medios se pueden procesar puros o diluidos de la manera adecuada en medio de control.Este kit se puede utilizar para el análisis de todos los analitos del Panel 1 de citocinas/quimiocinas bovinas en suero, plasma o sobrenadante de cultivo de tejido/célula/tumor.Analitos disponibles:IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-8;IL-10;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MCP-1;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Envase
Placa de 96 pocillos
Almacenamiento y estabilidad
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract