AQ303F
Anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón F(ab′)2 conjugado con FITC
1 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Goat anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Productos recomendados
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
PURIFICACIÓN: La lgG de cabra se purificó por cromatografía de afinidad y se absorbió para eliminar la reactividad cruzada con las inmunoglobulinas humanas.
Specificity
Application
Anticuerpos secundarios y de control
Inmunocitoquímica: 1:200-1:500 (Coligan et al 1997; Harlow & Lane 1988; Bullock & Petrusz 1982; Javois 1994)
Citometría de flujo: 1 μg por 1 x 10E6 células (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Javois 1994) El pico de absorción FITC es 488 nm, su pico de emisión es 520 nm.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Physical form
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c