Documentos clave
AP192A
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
origen biológico
donkey
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
0.6 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Mouse IgG (H+L) (absorbed for minimal cross-reactivity to Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Human, Sheep, Rabbit, and Rat Serum Proteins)
Aplicación
ELISA and Western Blotting at 1:5000 - 1:50,000 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Donkey anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed is validated for use in ELISA, WB for the detection of Donkey Mouse IgG.
Forma física
Lyophilized. Buffer = 0.01M Tris-HCl, 0.25M NaCl, pH 8.0, with 15mg/mL BSA and 0.05% Sodium Azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1.0 mg/mL with 0.5 mL sterile distilled water.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3