AP184B
Anticuerpo de burro anti-IgG de Oveja conjugado con biotina-SP, especie adsorbida
Chemicon®, from donkey
About This Item
Productos recomendados
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
RELACIÓN F/P:
9,1 ug./mg.; 3,4 miles FITC por mol de IgG
Application
Anticuerpos secundarios y de control
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Anticuerpos secundarios adsorbidos para marcaje doble
Physical form
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con 0,4 ml de agua destilada.
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3