AP1504200
Membrana de filtración de fibra de vidrio de resina ligante, Tamaño de poro 1,0 μm
Millipore, filter diam. 42 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Glass Fiber Filter with binder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
descripción
1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 42 mm diameter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
diám. del filtro
42 mm
grosor
790 μm
tamaño de poro
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- Prefiltration for 0.2 to 0.6 μm filters
- Qualitative analysis
- Clarification of aqueous solutions