AP132P
Anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo conjugado con peroxidasa
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL (after reconstitution)
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Specificity
Application
Anticuerpos secundarios y de control
se puede utilizar una dilución 1:5 000-1:100 000.
Inmunohistoquímica:
puede utilizarse una dilución 1:500-1:5 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con agua destilada estéril para que coincida con el volumen indicado en la etiqueta del vial.
Storage and Stability
Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO: El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c