Documentos clave
AN5004700
Millipore
Prefiltro de polipropileno, hidrófobo, 5,0 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polypropylene membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
pore size
5.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Este es un prefiltro de polipropileno de tamaño de poro de 5,0 µm (filtro de 5 micras) fabricado con material de polipropileno 100 % virgen. Este filtro es ideal para aplicaciones generales de clarificación y prefiltración, incluidos disolventes, agua desionizada y reducción de la biocarga.
Application
Recolección de células y precipitados
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.