AG548
α-synuclein 1-95, human
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
origen biológico
human
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
powder
mol peso
Mw 9,391 Da
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
cell based assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Descripción general
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1