AG30P
IgE humana, mieloma
Sinónimos:
Human Myeloma IgE, IgE Myeloma Protein, IgE from Myeloma
About This Item
Productos recomendados
biological source
human
Quality Level
assay
≥80% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Origen del producto: Mieloma IgE humano. El material de origen se ha analizado para VIH 1, VIH 2, HTLV I, HTLV II, hepatitis B y C, y sífilis y ha resultado negativo.
Linkage
Sustituye a: AG30S
Physical form
Líquido en fosfato de sodio 10 mM, pH 7,2 con cloruro de sodio al 0,85 % y azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Preparation Note
Purificado mediante diálisis en agua desionizada y filtración en gel.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c