Documentos clave
ABN417
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ORMDL3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
ORM1-like protein 3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ORMDL3(94103)
General description
La proteína denominada proteína semejante a ORM1 3 (ORMDL3) y codificada por el gen humano ORMDL3 pertenece a una nueva familia génica que produce proteínas de membrana del retículo endoplásmico muy conservadas y que son ubicuas en tejidos adultos y fetales. La ORMDL3 es un regulador negativo de la biosíntesis de esfingolípidos y puede regular indirectamente la señalización de del retículo endoplásmico mediada por calcio. También en el tejido pulmonar, ORMDL3 es una proteína epitelial inducible que regula las metaloproteasas, las quimiocinas y las oligoadenilato sintetasas, y activa el factor de transcripción activador 6 (ATF6), una proteína crucial en la vía de la respuesta inmunitaria a las proteínas no plegadas que desempeña un papel importante en nuestra respuesta a las infecciones y la enfermedad. El descubrimiento de la conexión entre ORMDL3 y la vía de respuesta a las proteínas no plegadas puede ser parte del mecanismo mediante el cual la ORMDL3 interviene en la respuesta asmática y su regulación. Defectos y polimorfismos en el gen ORMDL3 están vinculados con el asma y con los perfiles de respuesta asmática.
Immunogen
Epítopo: Cerca del C-terminal
Péptido lineal conjugado con proteína transportadora azul que corresponde al C-terminal cercano de ORMDL3.
Application
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la ORMDL3 en el tejido de tálamo y pulmón humano.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-ORMDL3 detecta el nivel de ORMDL3 y se ha publicado y validado para utilizar en ORMDL3.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la ORMDL3 en 10 µg del lisado celular A431.
Target description
~19 kDa observados
Physical form
Purificado por afinidad
Suero policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Briana N James et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 147(5), 1936-1948 (2020-11-02)
Nothing is known about the mechanisms by which increased ceramide levels in the lung contribute to allergic responses and asthma severity. We sought to investigate the functional role of ceramide in mouse models of allergic airway disease that recapitulate the
Tian Xie et al.
Nature communications, 14(1), 3475-3475 (2023-06-13)
The ORM/ORMDL family proteins function as regulatory subunits of the serine palmitoyltransferase (SPT) complex, which is the initiating and rate-limiting enzyme in sphingolipid biosynthesis. This complex is tightly regulated by cellular sphingolipid levels, but the sphingolipid sensing mechanism is unknown.
Shaheer Ahmad et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 13(8) (2024-08-31)
Exposure to heavy metals (HMs) is often associated with inflammation and cell death, exacerbating respiratory diseases including asthma. Most inhaled particulate HM exposures result in the deposition of HM-bound fine particulate matter, PM2.5, in pulmonary cell populations. While localized high
Siddharth Srivastava et al.
Brain : a journal of neurology, 146(4), 1420-1435 (2023-02-01)
Sphingolipids are a diverse family of lipids with critical structural and signalling functions in the mammalian nervous system, where they are abundant in myelin membranes. Serine palmitoyltransferase, the enzyme that catalyses the rate-limiting reaction of sphingolipid synthesis, is composed of
Linda Sasset et al.
EMBO reports, 24(1), e54689-e54689 (2022-11-22)
Disruption of sphingolipid homeostasis and signaling has been implicated in diabetes, cancer, cardiometabolic, and neurodegenerative disorders. Yet, mechanisms governing cellular sensing and regulation of sphingolipid homeostasis remain largely unknown. In yeast, serine palmitoyltransferase, catalyzing the first and rate-limiting step of