Documentos clave
ABN26
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-iNOS/NOS II, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Nitric oxide synthase, inducible, Inducible NO synthase, Inducible NOS, iNOS, Macrophage NOS, MAC-NOS, NOS type II, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nos2(18126)
Descripción general
El óxido nítrico (NO) es un radical libre gaseoso inorgánico que transporta una variedad de mensajes entre las células. La vasorelajación, la neurotransmisión y la citotoxicidad pueden potenciarse a través de la respuesta celular al NO La producción de NO está mediada por miembros de la familia de la óxido nítrico sintasa (NOS). La NOS cataliza la oxidación de la L-arginina para producir L-citrulina y NO. Se han clonado dos isoformas constitutivas, la NOS de células cerebrales o neuronales (b o nNOS, tipo I) y la NOS de células endoteliales (eNOS, tipo III) y una isoforma inducible (iNOS, tipo II). Citocinas como el interferón gamma (IFN), el factor de necrosis tumoral (TNF), la interleucina-1 y 2, y los lipopolisacáridos (LPS) causan un aumento en el ARNm de la iNOS, la proteína, y un aumento de los niveles de actividad. Los agentes estimulantes de la proteína cinasa C tienen el mismo efecto sobre la actividad iNOS. La iNOS humana está regulada por calcio/calmodulina (en contraste con la NOS2 de ratón).
Especificidad
Este anticuerpo reconoce la iNOS/NOS II en el N-terminal.
Otras homologías: Rata (homología de secuencia del 85%).
Inmunógeno
Epítopo: N-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al extremo N-terminal de la iNOS/NOS II de ratón.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50-200 de un lote representativo detectó la iNOS/NOS II en tejidos pulmonares neoplásicos humanos.
Análisis de inmunoprecipitación: 10 µg de este anticuerpo causaron inmunoprecipitación de la iNOS/NOSII procedente de lisado de células RAW264.7 tratadas con IFNgamma/LPS.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la iNOS/NOS II con este anticuerpo anti-iNOS/NOS II, NT, validado para utilizar en WB, IP, IH(P).
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Calidad
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisados de células RAW264.7 tratadas y no tratadas con IFNgamma/LPS.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la iNOS/NOS II en 10 µg de lisados de células RAW264.7 no tratados y tratados con IFNgamma/LPS.
Descripción de destino
~125 kDa observados
Ligadura / enlace
Sustituye a: 06-573
Forma física
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisados de células RAW264.7 no tratadas y tratadas con IFNgamma/LPS
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Visite la Librería de documentos
Francisco J Salguero et al.
Parasites & vectors, 11(1), 73-73 (2018-02-02)
Visceral leishmaniasis (VL) is a neglected tropical disease (NTD), caused by the intracellular protozoan parasites Leishmania donovani and Leishmania infantum. Symptomatic VL is considered fatal when left untreated. At present, there is no effective vaccine licensed for human use and
Francesco Litta et al.
Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, 24(12), 1567-1575 (2022-08-03)
The aetiology of cryptoglandular anal fistula (AF) is poorly understood. Evidence suggests that persistence and/or recurrence of the disease is more related to inflammatory than infectious factors. The aim of this study was to investigate the immune profile of cryptoglandular
Guillem Herrera-Torres et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 14(12) (2024-06-27)
Fasciolosis is an important economic disease of livestock. There is a global interest in the development of protective vaccines since the current anthelmintic therapy is no longer sustainable. A better knowledge of the host-parasite interaction is needed to design effective
Edson Kiyotaka Ishizuka et al.
International immunopharmacology, 14(4), 513-522 (2012-09-04)
Recently our group described that Nattectin, a C-type lectin of the venom of Thalassophryne nattereri shows a potent pro-inflammatory capacity. Here, we demonstrated that Nattectin is able to induce M1 macrophage marker iNOS, and up-regulate the expression of MHC class
Delphine Séhédic et al.
Theranostics, 7(18), 4517-4536 (2017-11-22)
Gold standard beam radiation for glioblastoma (GBM) treatment is challenged by resistance phenomena occurring in cellular populations well prepared to survive or to repair damage caused by radiation. Among signals that have been linked with radio-resistance, the SDF1/CXCR4 axis, associated