ABN1456
Anti-IAPP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Amylin, Diabetes associated peptide, DAP, Insulinoma amyloid peptide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IAPP(3375)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IAPP in human pancreas tissue.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1