ABN1372
Anti-Potassium Channel KCNQ5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 5, Potassium channel subunit alpha KvLQT5, KQT-like 5, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.5, KCNQ5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
canine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNQ5(56479)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Potassium Channel KCNQ5 in human cerebral cortex tissue.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable