Key Documents
ABE600
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-SATB2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
DNA-binding protein SATB2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SATB2(23314)
General description
La proteína especial de unión a secuencias ricas en AT 2 (SATB2) contiene 2 dominios CUT de unión al ADN y un dominio de unión al ADN homeobox perteneciente a la familia homeobox CUT. La SATB2 se une al ADN en regiones asociadas a la matriz o el armazón nuclear. La SATB2 se expresa en gran medida en el cerebro adulto, moderadamente en el cerebro fetal y débilmente en el hígado, el riñón y la médula espinal adultos. Mutaciones en SATB2 se han asociado con la fisura palatina.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el N-terminal de la SATB2.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia N-terminal de la SATB2 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: 5 µg/ml de un lote representativo detectó la SATB2 en tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunofluorescencia: 20 μg/ml de un lote representativo detectó la SATB2 en células cerebrales humanas.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de la proteína especial de unión a secuencias ricas en AT 2 utilizando este anticuerpo policlonal de conejo, anticuerpo anti-SATB2 validado para utilizar en inmunotransferencia Western, IHC (parafina) e inmunofluorescencia.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 4 µg/ml de este anticuerpo detectó la SATB2 en 15 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~90 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS con acida sódica de hasta el 0,1 %
Purificación por afinidad por el antígeno
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lei Wang et al.
Nature neuroscience, 19(7), 888-896 (2016-05-24)
The unique mental abilities of humans are rooted in the immensely expanded and folded neocortex, which reflects the expansion of neural progenitors, especially basal progenitors including basal radial glia (bRGs) and intermediate progenitor cells (IPCs). We found that constitutively active
Lei Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(38), e2206147119-e2206147119 (2022-09-13)
The neocortex, the center for higher brain function, first emerged in mammals and has become massively expanded and folded in humans, constituting almost half the volume of the human brain. Primary microcephaly, a developmental disorder in which the brain is