ABE411-S
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric, Trial Size Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
dimethylation (Arg26)
Información sobre el gen
human ... HIST1H3F(8968)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
DyLight is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in 10 µg of CARM1 treated HeLa acid extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable