ABE21
Anti-Smad4/DPC4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD homolog 4, Mothers against DPP homolog 4, Deletion target in pancreatic carcinoma 4, SMAD family member 4, SMAD 4, Smad4, hSMAD4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMAD4(4089)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Smad4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HepG2 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable