ABC943
Anti-MATE2/SLC47A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Multidrug and toxin extrusion protein 2, hMATE-2, Kidney-specific H(+)/organic cation antiporter, MATE-2, Solute carrier family 47 member 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC47A2(146802)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Ion Channels & Transporters
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MATE2/SLC47A2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable