AB9658
Anti-Tau phospho Serine 396 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer396)
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2