Documentos clave
AB9568
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurofilamento L
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFL(4747)
General description
Los neurofilamentos son un tipo de filamento intermedio que sirven como elementos principales del citoesqueleto, que sostiene el axoplasma. Son los componentes fibrilares más abundantes del axón, siendo en promedio 3-10 veces más frecuentes que los microtúbulos axonales. Los neurofilamentos (10 nm de diám.) están constituidos por tres protofibrillas entrelazadas que se componen a su vez de dos tetrámeros de proteínas monómeras, los protofilamentos. Las proteínas triplete del neurofilamento (68/70, 160 y 200 kDa) se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico y suelen ser específicas de las neuronas. La proteína NF-L de 68/70 kDa puede autoensamblarse en una estructura filamentosa; sin embargo, las proteínas NF-M de 160 kDa y NF-H de 200 kDa requieren la presencia de la proteína NF-L de 68/70 kDa para co-ensamblarse. Los neuromas, los ganglioneuromas, los gangliogliomas, los ganglioneuroblastomas y los neuroblastomas se tiñen positivamente para los neurofilamentos. Aunque restringidos normalmente a las neuronas, los neurofilamentos se han detectado en paragangliomas y feocromocitomas suprarrenales y extrarrenales. Los carcinoides, los carcinomas neuroendocrinos de la piel y los carcinomas de células en avena del pulmón también expresan neurofilamentos.
Specificity
Reconoce el neurofilamento-ligero (NF-L)
Immunogen
NF-L porcino purificado
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
Una dilución 1:1000 de un lote anterior detectó el NEUROFILAMENTO L en 10 μg de lisados cerebrales de ratón.
Inmunocitoquímica:
Se utilizó una dilución 1:200-1:500 de un lote anterior en IC.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del neurofilamento L con este anticuerpo anti-neurofilamento L validado para utilizar en IC, IH, IH(P) y WB.
Subcategoría de investigación
Neurofilamento y metabolismo neuronal
Marcadores neuronales y gliales
Quality
Análisis de inmunohistoquímica (parafina):
Neurofilamento-L (nº ref. AB9568), tinción en cerebelo normal. Tejido pretratado con citrato, pH 6,0. Este lote de anticuerpo fue diluido 1:800, utilizando detección IHC-Select Detección con HRP-DAB. La inmunorreactividad se ve como tinción similar a la fibra (marrón) alrededor de las células de Purkinje.
Tinción óptima con tampón EDTA, pH 8,0, recuperación de epítopo: cerebelo humano
Target description
68-70 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1112
Physical form
Sin purificar
Suero de conejo. No contiene conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Controlar
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
The hematopoietic cytokine granulocyte-macrophage colony stimulating factor is important for cognitive functions.
Krieger, M; Both, M; Kranig, SA; Pitzer, C; Klugmann, M; Vogt, G; Draguhn, A; Schneider, A
Scientific Reports null
Kerstin Strömvall et al.
PloS one, 12(5), e0176679-e0176679 (2017-05-05)
In order to grow and spread tumors need to interact with adjacent tissues. We therefore hypothesized that small but aggressive prostate cancers influence the rest of the prostate and regional lymph nodes differently than tumors that are more indolent. Poorly
Srinivasu Kallakuri et al.
Journal of neurosciences in rural practice, 6(4), 481-487 (2016-01-12)
Blast induced neurotrauma has been the signature wound in returning soldiers from the ongoing wars in Iraq and Afghanistan. Of importance is understanding the pathomechansim(s) of blast overpressure (OP) induced axonal injury. Although several recent animal models of blast injury
NGF activation of TrkA induces vascular endothelial growth factor expression via induction of hypoxia-inducible factor-1?.
Nakamura, K; Tan, F; Li, Z; Thiele, CJ
Molecular and Cellular Neurosciences null
Samantha L Eaton et al.
PloS one, 8(8), e72457-e72457 (2013-09-12)
Western blotting has been a key technique for determining the relative expression of proteins within complex biological samples since the first publications in 1979. Recent developments in sensitive fluorescent labels, with truly quantifiable linear ranges and greater limits of detection