Key Documents
AB9272
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-sinaptofisina
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYP(6855)
Specificity
Sinaptofisina
Immunogen
Péptido sintético de sinaptofisina humana.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-sinaptofisina detecta el nivel de sinaptofisina, y se ha publicado y validado para su uso en WB e IH(P)
Inmunoelectrotransferencia
Inmunohistoquímica en tejido fijado en formol e incluido en parafina: 1:300 durante 10 minutos a temperatura ambiente. La tinción de tejidos fijados con formol requiere hervir los tejidos en tampón citrato 10 mM, pH 6,0 durante 10 minutos, seguido de enfriamiento a temperatura ambiente durante 20 minutos.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PATRÓN DE TINCIÓN: Citoplásmico
Subcategoría de investigación
Sinapsis y biología sináptica
Linkage
Sustituye a: 04-1019
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS 10 mM, pH 7,4 que contiene BSA y azida sódica al 0,1 %.
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: Páncreas o feocromocitoma
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Goran Tomic et al.
Cell stem cell, 23(3), 436-443 (2018-08-14)
The intestinal epithelium is largely maintained by self-renewing stem cells but with apparently committed progenitors also contributing, particularly following tissue damage. However, the mechanism of, and requirement for, progenitor plasticity in mediating pathological response remain unknown. Here we show that phosphorylation
Rachel Comba et al.
F1000Research, 4, 396-396 (2016-03-01)
Improvement on spatial tasks is observed during a late, postnatal developmental period (PND18 - PND24).  The purpose of the current work was 1) to determine whether the emergence of spatial-behavioral function was based on the ability to generate appropriate behavioral
Yongfang Chen et al.
Environmental toxicology, 31(12), 1720-1730 (2015-07-29)
The objective of this study is to understand the impairment of learning and memory in mouse after chronic nitrite exposure. The animal model of nitrite exposure in mouse was created with the daily intubation of nitrite in adult healthy male
Marcus Dyer et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 68-68 (2019-04-20)
There is increasing interest in the role of epigenetic alterations in Alzheimer's disease (AD). The epigenome of every cell type is distinct, yet data regarding epigenetic change in specific cell types in aging and AD is limited. We investigated histone
Stuart D Portbury et al.
PloS one, 12(8), e0183683-e0183683 (2017-08-25)
Traumatic brain Injury (TBI) is a significant cause of death and long-term disability for which there are currently no effective pharmacological treatment options. In this study then, we utilized a mouse model of TBI to assess the therapeutic potential of