Key Documents
AB9088
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-policistina -2
serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PKD2(353503)
mouse ... Pkd2(18764)
Specificity
Policistina-2.
Immunogen
Péptido sintético del extremo C-terminal de la policistina-2 de ratón.
Application
Categoría de investigación
Metabolismo
El anticuerpo anti-policistina-2 es un anticuerpo contra la policistina-2 para utilizar en WB, IC e IH.
Inmunotransferencia Western: 1:500 utilizando ECL. El anticuerpo reacciona con la proteína policistina-2 de 105 kDa. El tampón de bloqueo sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 10 %, BSA al 1 % en PBS 0,1 M con Tween 20 al 0,05 %. El tampón de dilución sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 1%, BSA al 1 % en PBS 0,1 M con Tween 20 al 0,05 %. El porcentaje de gel preferido es gel de gradiente 4-12 %.
Inmunocitoquímica: 1:1 000
Inmunohistoquímica: 1:1 000 toda la noche a 2-8°C con un anticuerpo secundario marcado con fluorescencia. El fijador sugerido es paraformaldehído al 4 % en PBS 0,1 M (una hora). El método de permeabilización sugerido es Triton X-100 al 0,05 % en tampón de dilución. El tampón de bloqueo sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 10 %, BSA al 1 % en PBS 0,1 M. El tampón de dilución sugerido es suero de cabra normal (o el mismo huésped de su anticuerpo secundario) al 1 %, BSA al 1 % en PBS 0,1 M.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Fisiología renal
Physical form
Suero de conejo. Líquido.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: riñón de ratón adulto
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shuang Feng et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 28(10), 2973-2984 (2017-06-18)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is caused by inactivating mutations in PKD1 (85%) or PKD2 (15%). The ADPKD proteins encoded by these genes, polycystin-1 (PC1) and polycystin-2 (PC2), form a plasma membrane receptor-ion channel complex. However, the mechanisms controlling
Polycystin-2 expression and function in adult mouse lacrimal acinar cells.
Kaja, S; Hilgenberg, JD; Rybalchenko, V; Medina-Ortiz, WE; Gregg, EV; Koulen, P
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Nathalie Falk et al.
Journal of cell science, 131(16) (2018-07-29)
Pericentrin (Pcnt) is a multifunctional scaffold protein and mutations in the human PCNT gene are associated with several diseases, including ciliopathies. Pcnt plays a crucial role in ciliary development in olfactory receptor neurons, but its function in the photoreceptor-connecting cilium
Shinya Ohata et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(31), 11153-11168 (2015-08-08)
Directional beating of ependymal (E) cells' cilia in the walls of the ventricles in the brain is essential for proper CSF flow. E cells display two forms of planar cell polarity (PCP): rotational polarity of individual cilium and translational polarity