Documentos clave
AB5722
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Ptx3/PITX3
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Bicoid (Bcd)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PITX3(5309)
General description
Pitx3, el tercer miembro de la familia Pitx, se expresa en los ojos y en una sola población de neuronas, las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo. En humanos, las mutaciones del gen Pitx3 se han asociado con una forma familiar de cataratas, lo que es compatible con uno de los roles de este gen en el desarrollo. La expresión de Pitx3 en el mesencéfalo comienza justo antes de la diferenciación terminal de las neuronas dopaminérgicas. Esta expresión temporal es coherente con un papel de Pitx3 en la diferenciación y el mantenimiento de estas neuronas.
Specificity
Reconoce Ptx3 / PITX3 (Bicoide, familia Bcd), un factor de transcripción de homeodominio.
Immunogen
Péptido sintético.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Ptx3/PITX3 detecta el nivel de Ptx3/PITX3 y se ha publicado y validado para utilizar en WB e IH.
Inmunotransferencia Western: 1:200-1:1 000 utilizando ECL.
Inmunohistoquímica: 1:200-1:1 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Marcadores neuronales y de la glía
Linkage
Sustituye a: MABN1052
Physical form
Anticuerpo precipitado en una disolución de sulfato de amonio saturado al 50 % y PBS que no contiene conservantes.
Storage and Stability
Conservar el vial sin abrir a -70°C durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
PREPARACIÓN Y USO:
Para reconstituir el anticuerpo, centrifugue el vial del anticuerpo a velocidad moderada (5 000 rpm) durante 5 minutos para que sedimente el anticuerpo precipitado. Retire con cuidado, y deséchela, la disolución tampón de sulfato de amonio/PBS. No es necesario quitar toda la disolución de sulfato de amonio/PBS: 10 μl de disolución residual de sulfato de amonio no afectará a la resuspensión del anticuerpo. No deje que el sedimento de proteína se seque, ya que puede producirse una pérdida grave de la reactividad de los anticuerpos.
Vuelva a suspender el sedimento de anticuerpo en un tampón biológico adecuado, como PBS o TBS (pH 7,3-7,5), a una concentración final de 1,0 mg/ml. Por ejemplo, para lograr una concentración de 1,0 mg/ml con 50 μg de anticuerpo precipitado, la cantidad de tampón necesaria sería de 50 μL.
Añada cuidadosamente el tampón líquido al sedimento. NO AGITE EN VÓRTEX. Mezcle agitando suavemente con una punta de pipeta ancha o golpeando suavemente con los dedos. Deje que el anticuerpo precipitado se rehidrate durante 1 hora a 4-25°C antes de usarlo. Es normal que algunas partículas pequeñas de anticuerpo precipitado no logren resuspender . Los viales se llenan en exceso para compensar cualquier pérdida.
Las disoluciones de anticuerpos rehidratados se pueden conservar sin diluir a 2-8°C durante 2 meses sin pérdida significativa de actividad. Tenga en cuenta que la disolución no es estéril, por lo tanto, hay que tener cuidado si el producto se almacena a 2-8°C.
Para conservación a -20°C, puede utilizarse la adición de un volumen igual de glicerol; sin embargo, se recomienda usar glicerol de grado ACS o superior, ya que puede producirse una pérdida significativa de actividad si el glicerol utilizado no es de buena calidad.
Para el almacenamiento prolongado a -70°C, se recomienda que la disolución de anticuerpos rehidratados se diluya otro 1:1 con una disolución de BSA (fracción V, de grado más alto disponible) al 2 % hecha con el tampón de rehidratación. La disolución de BSA/anticuerpo al 1 % resultante puede ser distribuida en alícuotas y almacenada congelada a -70°C durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zhichun Chen et al.
iScience, 27(7), 110243-110243 (2024-07-15)
Many clinical studies indicate a significant decrease of peripheral T cells in Parkinson's disease (PD). There is currently no mechanistic explanation for this important observation. Here, we found that small extracellular vesicles (sEVs) derived from in vitro and in vivo PD models suppressed
Dopaminergic-like neurons derived from oral mucosa stem cells by developmental cues improve symptoms in the hemi-parkinsonian rat model.
Ganz, J; Arie, I; Buch, S; Zur, TB; Barhum, Y; Pour, S; Araidy, S; Pitaru, S; Offen, D
Testing null
Henrik Renner et al.
eLife, 9 (2020-11-04)
Three-dimensional (3D) culture systems have fueled hopes to bring about the next generation of more physiologically relevant high-throughput screens (HTS). However, current protocols yield either complex but highly heterogeneous aggregates ('organoids') or 3D structures with less physiological relevance ('spheroids'). Here
Kavina Ganapathy et al.
Journal of cellular biochemistry, 117(12), 2719-2736 (2016-04-12)
Post mortem studies on familial and sporadic Parkinson's disease patient striatal tissue have shown that nearly 90% of α-synuclein deposited in Lewy-bodies is phosphorylated at serine-129 (pSyn-129) as opposed to only 4% in normal human brain. We aimed to find