Key Documents
AB5407
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-opsina azul
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-BCP, Anti-BOP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPN1LW(5956)
General description
La gama completa de discriminación del color en los seres humanos se basa en la presencia y la función de tres mecanismos fotorreceptores denominados conos Cada tipo de cono posee un complejo pigmento-proteína fotosensible que consiste en 11-cis retinal y una proteína opsina única, que brinda sensibilidad a las longitudes de onda cortas (cono S, sensibilidad máxima a unos 420 nm), medias (cono M, sensibilidad máxima a aprox. 530 nm con polimorfismo; Winderckx et al., 1993; Neitz & Neitz, 1998) y largas (cono L, sensibilidad máxima a unos 560 nm con polimorfismo; Neitz & Jacobs, 1990) del espectro luminoso. Las tres opsinas son proteínas transmembrana con siete regiones que abarcan toda la membrana. Los genes que codifican los tres tipos de opsinas de los conos y el gen de la rodopsina, del fotorreceptor bastón, parecen ser homólogos con cantidades variables de conservación. La conservación más fuerte se observa entre los pigmentos sensibles a la longitud de onda media (verde) y larga (rojo) en el cromosoma X, lo que sugiere un evento de duplicación/divergencia relativamente reciente (Nathans, 1989; Nathans et al., 1992). La opsina del cono S (azul) se encuentra en el cromosoma 7 y parece tener una conservación más fuerte con la rodopsina. La distribución de los fotorreceptores cono en los seres humanos está dominada por los pigmentos M y L de los conos.
Specificity
Reconoce la opsina azul.
Immunogen
Epítopo: azul
Opsina azul recombinante humana.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-opsina azul se ha validado para su utilización en IH(P) para la detección de la opsina.
Inmunohistoquímica: 1:200-1:300 en tejido de retina de ratón fijado en formol e incluido en parafina. El método de recuperación de antígenos recomendado es el HIER con calor de vapor; no se han probado otros métodos de fijación y recuperación.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
SNP y sensitivo
Physical form
Inmunoglobulina purificada en PBS {fosfato 0,02M, NaCl 0.25 M, pH 7,6} con azida sódica al 0,1 % como conservante
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío.
Analysis Note
Control
Retina
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Photoreceptor coupling mediated by connexin36 in the primate retina.
O'Brien, JJ; Chen, X; Macleish, PR; O'Brien, J; Massey, SC
The Journal of Neuroscience null
L P Morin et al.
Neuroscience, 199, 213-224 (2011-10-12)
Four studies were performed to further clarify the contribution of rod/cone and intrinsically photoreceptive retinal ganglion cells to measures of entrainment, dark preference, light-induced locomotor suppression and photosomnolence. Wild type (WT), retinally degenerate (rd/rd), and melanopsin-less (OPN4⁻/⁻) mouse strains were
Peter H Tang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(28), 10403-10411 (2011-07-15)
As cone photoreceptors mediate vision in bright light, their photopigments are bleached at a rapid rate and require substantial recycling of the chromophore 11-cis-retinal (RAL) for continued function. The retinal pigment epithelium (RPE) supplies 11-cis-RAL to both rod and cone
Xiaojie Ji et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(3), 877-888 (2016-03-16)
Retinal detachments (RDs), a separation of the light-sensitive tissue of the retina from its supporting layers in the posterior eye, isolate retinal cells from their normal supply of nourishment and can lead to their deterioration and death. We identified a
Prasanthi Namburi et al.
American journal of human genetics, 99(3), 777-784 (2016-09-03)
Inherited retinal diseases (IRDs) are a diverse group of genetically and clinically heterogeneous retinal abnormalities. The present study was designed to identify genetic defects in individuals with an uncommon combination of autosomal recessive progressive cone-rod degeneration accompanied by sensorineural hearing