AB5300
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
APP
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, universal, serum, Chemicon®
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, monkey, mouse
no debe reaccionar con
bovine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
To reduce incubate the slide (Blot) in TBS (PBS) + 50mM 2-mercaptoethanol at 37°C for 3 h in the dark. Wash twice with TBS, then incubate in TBS (PBS) + 20 mg/ ml of Iodoacetic acid for 30 min at room temperature. Wash twice with TBS (PBS), block and process as usual.
Immunoprecipitation: Need to reduce and alkylate disulfide bonds to expose the epitope
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable