Documentos clave
AB3849-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo SMAD2 (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
Información sobre el gen
human ... SMAD2(4087)
Descripción general
La proteína Madres contra el homólogo decapentapléjico 2 (madres contra el homólogo decapentapléjico 2) (UniProt Q15796; también conocida como hMAD-2, hSMAD2, JV18-1, homólogo MAD 2, proteína relacionada con la MAD 2, madres contra el homólogo DPP 2, SMAD 2, SMAD 2, miembro 2 de la familia SMAD, Smad2) está codificada por el gen SMAD2 (también conocido como MADH2, MADR2) (ID del gen 4087) en humanos. La Smad2 es un transductor de señal intracelular regulado por receptor y modulador de la transcripción activado por el factor de crecimiento transformante TGF-beta y las cinasas receptores de activina tipo 1. En respuesta a la señal del TGF-beta, la smad2 es reclutada por el receptor activado por TGF-beta a través de su interacción con el anclaje de la SMAD para la activación del receptor (SARA), donde es fosforilada por el receptor de TGF-beta. La fosforilación provoca su disociación de SARA y su asociación con otro miembro de la familia, la smad4. El complejo smad2-smad4 se transloca luego al interior del núcleo, donde se une a los promotores diana y forma un complejo represor de la transcripción con otros cofactores. La Smad2 también puede ser fosforilada por la cinasa del receptor de activina tipo 1, y por lo tanto transducir eventos de señalización dependientes de la activina.
Especificidad
Este anticuerpo detecta la fosforilación en las Ser465/467 de la Smad2 en células HepG2 estimuladas con TGFbeta, pero no en las no estimuladas. Los restos de la fosfoserina diana correspondientes en la Smad2Deltaexon3 humana alternativamente empalmada (isoforma corta) son la pSer435 y la pSer437 (UniProt Q15796-2).
Inmunógeno
Epítopo: Fosfo-Ser465/467.
Fosfopéptido sintético conjugado con KLH correspondiente a los residuos que rodean las Ser465/467 de la Smad2 humana.
Aplicación
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-fosfo SMAD2 (Ser465/467) es un anticuerpo contra la fosfo-SMAD2 para utilizar en Western Blotting.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HepG2.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la fosforilación de Smad2 Ser465/467 en 10 µg de lisado de células HepG2 estimuladas por TGFbeta, pero no en las no estimuladas.
Descripción de destino
~53 kDa, 52,31 kDa (isoforma larga) y 48,96 kDa (isoforma corta; Smad2Deltaexon3) calculados.
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB3849
Forma física
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Shannon Romano et al.
Development (Cambridge, England), 147(18) (2020-09-09)
Sex determination and differentiation is a complex process regulated by multiple factors, including factors from the germline or surrounding somatic tissue. In zebrafish, sex-determination involves establishment of a bipotential ovary that undergoes sex-specific differentiation and maintenance to form the functional
Eoin D O'Sullivan et al.
JCI insight, 7(22) (2022-12-13)
Progressive fibrosis and maladaptive organ repair result in significant morbidity and millions of premature deaths annually. Senescent cells accumulate with aging and after injury and are implicated in organ fibrosis, but the mechanisms by which senescence influences repair are poorly
Melisa Ruiz-Gutierrez et al.
JCI insight, 5 (2019-05-01)
Monosomy 7 or deletion of 7q (del(7q)) are common clonal cytogenetic abnormalities associated with high grade myelodysplastic syndrome (MDS) arising in inherited and acquired bone marrow failure. Current non-transplant approaches to treat marrow failure may be complicated by stimulation of
Ksenia M Yegodayev et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-08)
Most head and neck cancer (HNC) patients are resistant to cetuximab, an antibody against the epidermal growth factor receptor. Such therapy resistance is known to be mediated, in part, by stromal cells surrounding the tumor cells; however, the mechanisms underlying
Su Jung Oh-Hohenhorst et al.
Cancer gene therapy (2021-01-09)
The outcome of prostate cancer (PCa) patients is highly variable and depends on whether or not distant metastases occur. Multiple chromosomal deletions have been linked to early tumor marker PSA recurrence (biochemical relapse, BCR) after radical prostatectomy (RP), but their