Key Documents
AB356482
Sigma-Aldrich
Anti-mCherry
from rabbit
Sinónimos:
Anti-mCherry Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
mCherry, proteína fluorescente roja, deriva de DsRed, una proteína fluorescente roja de corales disco del género Discosoma. La DsRed es similar en tamaño y otras propiedades al GFP, pero produce una fluorescencia roja en lugar de verde. La mCherry es una forma monómera que ha sido diseñada con múltiples ciclos de mutación, modificación dirigida y selección evolutiva. Exhibe un máximo de excitación a 587 nm y un máximo de emisión a 610 nm con un rendimiento cuántico fluorescente de 0,22. La mCherry exhibe una gran fotoestabilidad y es resistente al fotoblanqueo. También muestra un brillo mejorado y una tasa de maduración extremadamente rápida. El anti-mCherry, policlonal, es un anticuerpo purificado por afinidad que reconoce la mCherry en células HEK293 transfectadas con pFin-EF1-mCherry. (Ref.: Schaner, NC et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72; Gross, LA et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(22):11990-95).
Specificity
Este anticuerpo policlonal detecta mCherry en células HEK293 transfectadas con pFin-mCherry.
Immunogen
Epítopo: desconocido
mCherry recombinante de longitud completa etiquetado con His del género Discosoma (anémona seta).
Application
Análisis mediante inmunofluorescencia: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la mCherry en células HEK293 transfectadas con el vector pFin-EF1-mCherry. (Cortesía del Dr. Gerry Shaw).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blotting): una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la mCherry en células HEK293 transfectadas con el vector pFin-EF1-mCherry. (Cortesía del Dr. Gerry Shaw).
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Detección de la proteína mCherry utilizando este anticuerpo policlonal anti-mCherry, Nº de ref. AB356482. Se ha probado en inmunofluorescencia e inmunoelectrotransferencia (WB).
Quality
Evaluada por Western Blotting en células HEK293 transfectadas con el vector pFin-EF1-mCherry.
Análisis de Western Blotting: una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la mCherry en 10 µg de lisado de células HEK293 transfectadas con el vector pFin-EF1-mCherry.
Target description
~32 kDa observados; 26,72 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en PBS con azida sódica al 0,03% y 50% de glicerol.
Presentación: Purificada
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Hao-Shan Chen et al.
Nature communications, 13(1), 3605-3605 (2022-06-24)
The cell-type-specific recording and manipulation is instrumental to disentangle causal neural mechanisms in physiology and behavior and increasingly requires intersectional control; however, current approaches are largely limited by the number of intersectional features, incompatibility of common effectors and insufficient gene
Vijeta Jaiswal et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1142415-1142415 (2023-05-08)
Aedes mosquitoes transmit several pathogens including flaviviruses to humans which result in high morbidity and mortality. Owing to adaptability and climate change, these mosquito vectors are predicted to establish in new geographical areas thus exposing larger populations to the risk
Tong Xiao et al.
Nature chemical biology, 14(7), 655-663 (2018-06-06)
The unusually high demand for metals in the brain, along with insufficient understanding of how their dysregulation contributes to neurological diseases, motivates the study of how inorganic chemistry influences neural circuitry. We now report that the transition metal copper is
Gen Li et al.
EMBO reports, 22(3), e51163-e51163 (2021-01-26)
The phagosome harboring the bacterial pathogen Legionella pneumophila is known to be enriched with phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns4P), which is important for anchoring a subset of its virulence factors and potentially for signaling events implicated in the biogenesis of the Legionella-containing
Jiaqi Sun et al.
Frontiers in plant science, 13, 817251-817251 (2022-03-15)
ROOT HAIR DEFECTIVE3 (RHD3) is a plant member of atlastin GTPases, which belong to an evolutionally conserved family of proteins that mediate the homotypic fusion of the endoplasmic reticulum (ER). An atlastin in mammalian cells has recently been shown to