AB3430
Anti-Prosurfactant Protein B Antibody, reacts with both CT and NT
serum, Chemicon®
Sinónimos:
proSP-B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SFTPB(6439)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblot: 1:1,000-1:5,000; proprotein 42-46kDa.
ELISA: 1:500-1:1,000
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Ion & Transport Channels
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable