Key Documents
AB2202
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PER2
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-FASPS, Anti-FASPS1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Per2(18627)
General description
La PER2 es un componente del mecanismo del reloj circadiano que es esencial para generar los ritmos circadianos. Es un elemento negativo en el bucle transcripcional circadiano al influir en la función del reloj mediante su interacción con otras proteínas reguladoras circadianas y transportándolas al interior del núcleo. La PER2 regula negativamente la transactivación inducida por CLOCK NPAS2-BMAL1 BMAL2. Este gen es miembro de la familia de genes Period y se expresa en un patrón circadiano en el núcleo supraquiasmático, el marcapasos circadiano primario del cerebro de los mamíferos. Los genes de esta familia codifican componentes de los ritmos circadianos de la actividad locomotriz, el metabolismo y el comportamiento. La expresión circadiana en el núcleo supraquiasmático continúa en constante oscuridad, y un cambio en el ciclo luz/oscuridad evoca un cambio proporcional de la expresión génica en el núcleo supraquiasmático. No se conoce todavía la función específica de este gen.
Specificity
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Nº de ref. AB2202 reconocerá el N-terminal de PER2.
Immunogen
Péptido sintético.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot):
El lisado C2C12 se resolvió por electroforesis, se transfirió a una membrana de PVDF y se probó con anti-PER2 (dilución 1:500 de este lote). Las proteínas se visualizaron utilizando una anticuerpo secundario de burro anti-conejo conjugado con HRP y un sistema de detección de quimioluminiscencia.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-PER2 detecta el nivel de PER2 y se ha publicado y validado para su uso en WB.
Subcategoría de investigación
Ritmos circadianos y sueño
Quality
Evaluada de manera sistemática mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisado C2C12.
Target description
Aprox. 136 kDa Puede observarse una banda un valor mucho mayor, 200 kDa, por el producto hepático, dependiendo del grado de fosforilación y el sistema de gel utilizado.
Physical form
Suero con NaN3 al 0,05 %
Storage and Stability
Mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido C2C12.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Jianwei Wang et al.
Nature cell biology, 21(6), 791-792 (2019-02-28)
In the version of this Article originally published, the authors mistakenly used the same images for the Fig. 2d Per-/- upper Merge, DAPI and p-RPA2 (Ser33), and Fig. 3e upper 2 months, WT Per2 DAPI and Merge panels. The correct
Lamis Saad et al.
Genes, 12(8) (2021-08-28)
The circadian system interacts with the mesocorticolimbic reward system to modulate reward and memory in a time-of-day dependent manner. The circadian discrimination of reward, however, remains difficult to address between natural reinforcers and drugs of abuse. Circadian rhythms control cocaine
Malini Riddle et al.
The European journal of neuroscience, 45(11), 1357-1367 (2016-10-16)
The hypothalamic suprachiasmatic nucleus (SCN), locus of the master circadian clock, bears many neuronal types. At the cellular-molecular level, the clock is comprised of feedback loops involving 'clock' genes including Period1 and Period2, and their protein products, PERIOD1 and PERIOD2
Youli Yao et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 355-355 (2020-04-10)
Sirtuin 1 (SIRT1) is a protein deacetylase with important cellular functions, as it regulates numerous processes, including the circadian rhythm in peripheral tissues. Efforts are ongoing to reveal how Sirt1 can be used to treat diseases, such as alcoholic liver
Jennifer Gile et al.
Current pharmaceutical design, 26(34), 4330-4337 (2020-04-16)
We recently reported a role for the circadian rhythm protein Period 2 (PER2) in midazolam induced cognitive dysfunction. Based on previous studies showing a critical role for the adenosine A2B receptor (ADORA2B) in PER2 regulation, we hypothesized that hippocampal ADORA2B