Key Documents
AB1989
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-neurofilamento H (200 kDa), TC
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, rat, human, pig, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
General description
Los neurofilamentos son un tipo de filamento intermedio que sirven como elementos principales del citoesqueleto, que sostiene el axoplasma. Son los componentes fibrilares más abundantes del axón, siendo en promedio 3-10 veces más frecuentes que los microtúbulos axonales. Los neurofilamentos (10 nm de diám.) están constituidos por tres protofibrillas entrelazadas que se componen a su vez de dos tetrámeros de proteínas monómeras, los protofilamentos. Las proteínas triplete del neurofilamento (68/70, 160 y 200 kDa) se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico y suelen ser específicas de las neuronas. La proteína NF-L de 68/70 kDa puede autoensamblarse en una estructura filamentosa; sin embargo, las proteínas NF-M de 160 kDa y NF-H de 200 kDa requieren la presencia de la proteína NF-L de 68/70 kDa para co-ensamblarse. Los Neuromas, los ganglioneuromas, los gangliogliomas, los ganglioneuroblastomas y los neuroblastomas se tiñen positivamente para los neurofilamentos. Aunque típicamente restringidos a las neuronas, los neurofilamentos se han detectado en paragangliomas y feocromocitomas suprarrenales y extrarrenales. Los carcinoides, los carcinomas neuroendocrinos de la piel y los carcinomas de células en avena del pulmón también expresan neurofilamentos. Para obtener más información sobre los neurofilamentos, consulte la tabla de marcadores específicos de tipo de célula del sistema nervioso en línea en la sección de asistencia técnica de CHEMICON.
Specificity
Tinción fuerte y específica para el NF-H sin reactividad cruzada con NF-M o NF-L. Reacciona con las formas fosforiladas y desfosforiladas del neurofilamento de 200 kDa. Tiñe las neuronas del sistema nervioso central y periférico, incluyendo nuevas terminaciones en todos los órganos. Tiñe preferentemente los procesos nerviosos.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína de fusión recombinante que contiene el extremo C-terminal del NF-H de rata, preparada a partir de cuerpos de inclusión de E. coli por disolución en urea seguida de cromatografía de intercambio iónico en DEAE-celulosa. El inmunógeno no incluye lisina-serina-prolina
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del neurofilamento H (200 kDa) utilizando este anticuerpo anti-neurofilamento H (200 kDa), C-terminal, validado para utilizar en IH y WB.
Inmunotransferencia
Inmunohistoquímica : 1:200
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurofilamentos y metabolismo neuronal
Marcadores neuronales y gliales
Target description
200 kDa
Linkage
Sustituye a: AB1982
Physical form
Antisueros de conejo limpios, sin conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Cerebro, nervio periférico
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Thy1.2 YFP-16 transgenic mouse labels a subset of large-diameter sensory neurons that lack TRPV1 expression.
Taylor-Clark, TE; Wu, KY; Thompson, JA; Yang, K; Bahia, PK; Ajmo, JM
Testing null
Karen Ollivier-Lanvin et al.
Experimental neurology, 221(1), 198-205 (2009-11-17)
The H-reflex habituates at relatively low frequency (10 Hz) stimulation in the intact spinal cord, but loss of descending inhibition resulting from spinal cord transection reduces this habituation. There is a return towards a normal pattern of low-frequency habituation in
Mary J Eaton et al.
Neurology research international, 2011, 891605-891605 (2011-07-30)
Transplant of cells which make biologic agents that can modulate the sensory and motor responses after spinal cord injury (SCI) would be useful to treat pain and paralysis. To address this need for clinically useful human cells, a unique neuronal
Yu Zhang et al.
The EMBO journal, 25(24), 5896-5906 (2006-11-25)
Huntington's disease results from a mutation in the HD gene encoding for the protein huntingtin. The function of huntingtin, although beginning to be elucidated, remains largely unclear. To probe the prosurvival function of huntingtin, we modulate levels of wild-type huntingtin
Jean-Luc Boulland et al.
PloS one, 8(8), e71701-e71701 (2013-08-31)
Despite limited regeneration capacity, partial injuries to the adult mammalian spinal cord can elicit variable degrees of functional recovery, mediated at least in part by reorganization of neuronal circuitry. Underlying mechanisms are believed to include synaptic plasticity and collateral sprouting